Läs mer
Antimony pentafluoride, 99+%
Produktkod. 10016812 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10016812
Brand: Thermo Scientific Acros 174430250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7783-70-2 | F5H8Sb | 224.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-70-2
Molekylformel F5H8Sb
Molekylvikt (g/mol) 224.82
MDL-nummer MFCD00011219
InChI-nyckel VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
IUPAC-namn antimony pentafluoride
LEDER F.F.F.F.F.[SbH3]
Specifikationer
Kokpunkt 149.4°C
Kemiskt namn eller material Antimony pentafluoride
Smältpunkt 7.0°C
Namnnotering 99.5+%
Färg White
Fysisk form Shiny Flakes or Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel SbF5
Fieser 05,19; 06,23; 09,2
Merck Index 15, 687
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide, soluble in kf and liquid so2
Formel vikt 216.74
Procent renhet ≥99%
Förpackning Plastic bottle
Densitet 2.99, 2.9900g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony pentafluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.