Läs mer
Antimonpentasulfid, ren
Produktkod. 15274218 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15274218 250 g 250g
15265076 50 g 50g
15264218 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15274218 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330412500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1315-04-4 | S5Sb2 | 403,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-04-4
Molekylformel S5Sb2
Molekylvikt (g/mol) 403.82
MDL-nummer MFCD00016321
InChI-nyckel PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PubChem CID 16683083
IUPAC-namn [bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stibane
LEDER S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony pentasulfide
Kvantitet 250 g
Linjär formel Sb2S5
Merck Index 15,688
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 403.83
Procent renhet ≥54 % (SB)
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.