Läs mer
Antimonbitar, 5 mm (0,2 tum) & nedåt, 99,9999 % (metallbas)
Produktkod. 11361788
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361788 250 g 250g
11341788 10 g 10g
11351788 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011676.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-36-0
Molekylformel Sb
Molekylvikt (g/mol) 121.76
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-namn antimon
LEDER [Sb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony
Färg Silver till grått
Utseende Silver Gray-bitar
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,9999 % (metallbaserad bas)
Form Pjäser
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.