Läs mer
Antimon kaliumtarrathydrat, 98 %
Produktkod. 11434243
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434243 100 g 100g
11444243 500 g 500g
11454243 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10889.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613,83 g/mol
Antimonkaliumtartrathydrat är en förening som används vid behandling av schistosomiasis. Det används också inom textilindustrin för att hjälpa till att binda vissa färgämnen till tyger. Det finner tillämpning inom medicinen som ett slemlösande medel och ett illamående.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Antimonkaliumtartrathydrat är en förening som används vid behandling av schistosomiasis. Det används också inom textilindustrin för att hjälpa till att binda vissa färgämnen till tyger. Det finner tillämpning inom medicinen som ett slemlösande medel och ett illamående.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol.
Noter
Inkompatibel med mineralsyror, starka baser, karbonater, bly, silversalter och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331753-56-1
Molekylformel C8H4K2O12Sb2
Molekylvikt (g/mol) 613.83
MDL-nummer MFCD00148863
InChI-nyckel GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Synonym potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
IUPAC-namn dikalium-5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyklo[8.2.1.14,7]tetradekan-3,9-dikarboxylat
LEDER [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony potassium tartrate hydrate
Densitet 2.607 g/mL
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1551
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol.
Formel vikt 613,82 (vattenfattig)
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium antimonyl tartrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.