Läs mer
Antimony potassium tartrate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%
Produktkod. 11378568
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11378568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040619.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimonkaliumtartrattrihydrat används som ett antiparasitiskt medel, som används vid behandling av schistosomiasis och leishmaniasis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28300-74-5
Molekylformel C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL-nummer MFCD00148863
Synonym Potassium antimonyl tartrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony potassium tartrate trihydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0-103.0%
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 667.87 (613.82 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Densitet 2.6 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.