Läs mer
Antimonpulver, -100 mesh, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11391138
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391138 1 kg 1kg
11301148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010100.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-36-0
Molekylformel Sb
Molekylvikt (g/mol) 121.76
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-namn antimon
LEDER [Sb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony powder
Kokpunkt 1380 °C
Kvantitet 1 kg
Maskstorlek −100 mesh
Odör Luktfritt
Vikt Skenbar densitet: 2,4 g/cm3 till 2,9 g/cm3
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2871
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.