Specifikationer
| Färg | Gray |
| CAS | 7440-36-0 |
| Smältpunkt | 630°C |
| Kokpunkt | 1635°C |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Ångtryck | 1mmHg 886 |
| Form | Solid |
| Molekylformel | Sb |
| MDL-nummer | 134030 |
| Formel vikt | 121.75g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Antimony, powder
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.