Läs mer
Antimony, Puriss. p.a., ≥99.995%, Honeywell™
Produktkod. 15650520 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15650520 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 15650520 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 0063710G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1635°C
Kemiskt namn eller material Antimony
Smältpunkt 630°C
CAS 7440-36-0
Fysisk form Solid
Kvantitet 10 g
Molekylformel Sb
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
UN-nummer UN2871
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sb]
IUPAC-namn antimony
Molekylvikt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Formel vikt 121.76g/mol
Procent renhet ≥99.995%
Kvalitet puriss. p.a.
Förpackning Glass bottle
Densitet 6.69g/mL at 25°C