Läs mer
Antimony rod, 12.7mm (0.500 in.) dia., 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15487445
Change view
Kvantitet:
80 g
Förpackningsstorlek:
80g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487445 80 g 80g
1 options
Produktkod. 15487445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047181.20
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-36-0
Molekylformel Sb
Molekylvikt (g/mol) 121.76
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-namn antimon
LEDER [Sb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony rod
Namnnotering 12.7mm (0.500 in.) dia.
Kvantitet 80 g
Odör Odorless
Vikt ≈2.16cm/20g
Form Cast Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.999%