Läs mer
Antimony shot, 1.5-5mm (0.06-0.2in), Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Produktkod. p-4824609
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11346567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000428.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-36-0
Molekylformel Sb
Molekylvikt (g/mol) 121.76
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
LEDER [Sb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony
Färg Silver till grått
Utseende Solid in various forms
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.9999% (Metals basis)
Form Shot
IUPAC-namn distibyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.