Läs mer
Antimonlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12957413 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Bottle
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12957413 100 mL Flaska 100ml
12947413 50 mL Bottle 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12957413 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 650 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel Sb
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Kvantitet 100 mL