Learn More
Antimon Standard För ICP 1000 μg/ml i H2O /0,6 % tårta. Syra/Tr. HN, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16381246 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
30 mL
Product Code. Kvantitet
16381246 30 mL
1 options
Product Code. 16381246 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. PLSB72M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 SEK
    466.21 SEK / 30ml
    Save 19.79 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sb1000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material Antimony Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 1309-64-4
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel O3Sb2
MDL-nummer MFCD00011214
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
Lösningsmedel eller matris H2O/0,6 % syra. Syra/Tr. HNO3
Molekylvikt (g/mol) 291.52
Kvantitet 30 mL
Show More Show Less
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning