Läs mer
ICP Interferenskontroll Standard 5, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10750195 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10750195
Brand: SPEX Certiprep PLSB72X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sb1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Interference Check Standard 5
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Sb
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Sb]
IUPAC-namn antimon
Lösningsmedel eller matris H2O/0.6% Tart. Acid/Tr. HNO3
Molekylvikt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:30304
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning