Läs mer
Antimon Standard Metal Solution 10 000 ppm, för ICP , lösning HCl 1 M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | 134030 |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 100 mL |