Läs mer
Antimon Standard Metal Solution 1000 ppm, för AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Antimon Standard Metal Solution 1000 ppm, för AAS, Solution HCl 1M
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 100 mL |