Läs mer
Antimony Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HCl 1M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL-nummer | 134030 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 500 mL |