Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Sb | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 1309-64-4 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| Molekylformel | O3Sb2 |
| MDL-nummer | MFCD00011214 |
| Teknik | ICP-MS |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Lösningstyp | Standardlösning |
| InChI-nyckel | GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning