Läs mer
Antimontennoxid, NanoArc™, 99,5 %
Produktkod. 11420920
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420920 25 g 25g
11430920 100 g 100g
11440920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044930.14
 Begränsad artikel
I lager
Måttligt ledande partikel. Inkorporeringen av NanoTek™ antimontennoxidprodukter i beläggningssystem, filmer eller kompositer kan hjälpa till att minska uppbyggnaden av statisk laddning. Antimontennoxid används i flytande kristaller, utrustningskonfigurationsdatabas och lysdioder. Den används i glaset på tåg, bil och flyg, som tidigare skyddade mot dimma och frost. Den används för att skydda den elektromagnetiska vågen i radarns avskärmning och skyddsområde. Den används inom området optoelektroniska displayenheter, transparent elektrod, solbatteri och flytande kristalldisplay.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Måttligt ledande partikel
  • Inkorporeringen av NanoTek™ antimon-tennoxidprodukter i beläggningssystem, filmer eller kompositer kan hjälpa till att minska uppbyggnaden av statisk laddning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony tin oxide NanoTek™
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
MDL-nummer MFCD00799153
UN-nummer UN1549
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.