Läs mer
Antimony tin oxide, NanoArc™, 99.5%
Produktkod. p-7059588
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11420920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044930.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Måttligt ledande partikel. Inkorporeringen av NanoTek™ antimontennoxidprodukter i beläggningssystem, filmer eller kompositer kan hjälpa till att minska uppbyggnaden av statisk laddning. Antimontennoxid används i flytande kristaller, utrustningskonfigurationsdatabas och lysdioder. Den används i glaset på tåg, bil och flyg, som tidigare skyddade mot dimma och frost. Den används för att skydda den elektromagnetiska vågen i radarns avskärmning och skyddsområde. Den används inom området optoelektroniska displayenheter, transparent elektrod, solbatteri och flytande kristalldisplay.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Måttligt ledande partikel
  • Inkorporeringen av NanoTek™ antimon-tennoxidprodukter i beläggningssystem, filmer eller kompositer kan hjälpa till att minska uppbyggnaden av statisk laddning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony tin oxide NanoTek™
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
MDL-nummer MFCD00799153
UN-nummer UN1549
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.