Specifikationer
| Kokpunkt | 223 °C |
| Kemiskt namn eller material | Antimony trichloride |
| Smältpunkt | 73 °C |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99,4 % min. (Jodimetri) |
| Linjär formel | SbCl3 |
| Fieser | 08,19 |
| Merck Index | 15, 696 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Antimony trichloride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.