Specifications
| Kokpunkt | 223 °C |
| Smältpunkt | 73 °C |
| CAS | 10025-91-9 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | Cl3Sb |
| MDL-nummer | 11212 |
| Formel vikt | 228,11 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Safety and Handling
Product Identifier
- Antimony trichloride
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.