Läs mer
Antimony trichloride, ACS reagent
Produktkod. 13418548 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13418548 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10616241 5 g Glasflaska 5g
10430661 100 g Glasflaska 100g
10720862 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13418548 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401370025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 223.0°C
Kemiskt namn eller material Antimony trichloride
Smältpunkt 73.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel SbCl3
UN-nummer 1733
Fieser 08,19
Merck Index 15,696
Löslighetsinformation Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
IUPAC-namn triklorostibane
Formel vikt 228.11
Procent renhet ≥99.0% (Iodimetry)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.