Läs mer
Antimony Trioxide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10385500 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10385500 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10385500 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/8240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C
Smältpunkt 656°C
CAS 1309-64-4
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel O3Sb2
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
IUPAC-namn diantimony(3+) trioxidandiide
Molekylvikt (g/mol) 291.52
Formel vikt 291.42g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1.3 hPa 574
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.