Läs mer
Antimon(V)-klorid, 99 %, vattenfritt
Produktkod. 10713591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713591 250 g Glasflaska 250g
10489900 50 g Glasflaska 50g
10636412 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10713591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201212500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-18-9
Molekylformel Cl5Sb
Molekylvikt (g/mol) 299.02
MDL-nummer MFCD00011213
InChI-nyckel VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC-namn pentaklor-$l^{5}-stibane
LEDER Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 92,0 °C (30,0 mmHg)
Kemiskt namn eller material Antimony(V)-chloride
Smältpunkt 2,8 °C
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.36, 2.3600g/mL
Analysprocentintervall 98,5 % min
Linjär formel SbCl5
Fieser 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17
Merck Index 15, 686
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar med vatten och bildar HCL och antimonoxid. Andra lösligheter: löslig i hcl, koldisulfid, diklormetan, löslig i en vattenlösning av vinsyra, ccl4 och kloroform
Formel vikt 299.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(V)-chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.