missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Antimony(V) Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15849530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849530 100 mL 100ml
15839530 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15849530 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8078370100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7647-18-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 299.03

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Antimony(V) Chloride
Smältpunkt 3°C to 4°C
Kvantitet 100 mL
Densitet 2.35 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00011213
Synonym Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride, Antimony(V) chloride
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.