Läs mer
Antimon(V)klorid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11393837
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393837 1 g 1g
11383837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035677.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299,02 g/mol
Det används som en polymerisationskatalysator, ett kloreringsmedel, en mellanprodukt i kemisk syntes, också ett starkt oxidationsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-18-9
Molekylformel Cl5Sb
Molekylvikt (g/mol) 299.02
MDL-nummer MFCD00011213
InChI-nyckel VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC-namn antimonpentaklorid
LEDER Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 79 °C (22 mmHg)
Kemiskt namn eller material Antimony(V) chloride
Smältpunkt 2,8 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 g
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.601
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.336 g/mL
UN-nummer UN1730
Merck Index 14,695
Löslighetsinformation Löslig i vatten (reagerar), kloroform, saltsyra och koltetraklorid.
Formel vikt 299.02
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.