Läs mer
Antimon(V)klorid, ultratorr, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050125
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11393837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035677.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Det används som en polymerisationskatalysator, ett kloreringsmedel, en mellanprodukt i kemisk syntes, också ett starkt oxidationsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-18-9
Molekylformel Cl5Sb
Molekylvikt (g/mol) 299.02
MDL-nummer MFCD00011213
InChI-nyckel VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC-namn antimonpentaklorid
LEDER Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 79°C (22mmHg)
Kemiskt namn eller material Antimony(V) chloride
Smältpunkt 2.8°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1730
Merck Index 14,695
Löslighetsinformation Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride.
Formel vikt 299.02
Procent renhet 99.999%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.601
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.336 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.