Läs mer
Antimony(V) fluoride compound with graphite, 1:1 mixture, Thermo Scientific™
Produktkod. 15450847
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450847 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15450847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16962.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(V) fluoride compound with graphite
Namnnotering 1:1 mixture
CAS 59839-60-0
Kvantitet 25 g
Molekylformel CF5Sb
MDL-nummer MFCD00236643
UN-nummer UN2923
Synonym pentafluorostibine, c, methane; pentafluorostiborane, antimony pentafluoride; flavan, antimony pentafluoride; methane, methane; pentakis fluoranyl-$l^ 5-stibane, methane-pentafluoro-lambda∼5∼-stibane 1/1, antimony v fluoride compound with graphite, 1:1 mixture
InChI-nyckel NRLSWRYERFGPIB-UHFFFAOYSA-I
LEDER [C].F[Sb](F)(F)(F)F
IUPAC-namn methane;pentafluoro-$l^{5}-stibane
Molekylvikt (g/mol) 228.76
PubChem CID 45933604
Formel vikt 228.75
Känslighet Moisture sensitive