Läs mer
Antimony(V) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beskrivning
Det används som flamskyddsmedel i akrylnitril-butadien-styren (ABS) polymer, plast, gummi, papper och textilier. Det finner användning som ett flockningsmedel vid framställning av titandioxid. Det finner också användning i jonbytarharts. Den används också som katalysator i vissa polymerisations- och oxidationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony(V) oxide |
| Smältpunkt | 380°C (decomposition) |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% (Metal basis) |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3 |
| Formel vikt | 323.5 |
| Odör | Odorless |
| Utseende | Yellowish powder |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Antimony(V) oxide, Puratronic
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.