Läs mer
Antimycin A
Produktkod. 15405739
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405739 10 mg -
15495729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63522.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1428.00 SEK
    1159.65 SEK / 10mg
    Save 268.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1397-94-0 | C28H40N2O9 | 548,633 g/mol
Antimycin A används för att studera de specifika platserna för produktion av reaktiva syrearter i mitokondrier isolerade från skelettmuskler hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, och dess samband med lokal oxidativ stress inducerad av träning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Antimycin A används för att studera
de specifika platserna för produktion av reaktiva syrearter i mitokondrier isolerade från skelettmuskulaturen hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, och dess samband med lokal oxidativ stress inducerad av träning.
Löslighet
Löslig i 100 % etanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
isolerade från Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1397-94-0
Molekylformel C28H40N2O9
Molekylvikt (g/mol) 548.633
MDL-nummer MFCD01779723
InChI-nyckel UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
PubChem CID 16218979
IUPAC-namn [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-formamido-2-hydroxibensoyl)amino]-8-hexyl-2,6-dimetyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl] 3-metylbutanoat
LEDER CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimycin A
Typ Antimycin A
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 149 °C till 150 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 10 mg
Känslighet Ljuskänslig
UN-nummer UN3462
Merck Index 14,714
Löslighetsinformation Löslig i 100% etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 548.63
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimycin A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimycin A
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.