Läs mer
Antineoplaston A10, MedChemExpress
Beskrivning
Antineoplaston A10, a naturally occurring substance in human body, is a Ras inhibitor potentially for the treatment of glioma, lymphoma, astrocytoma and breast cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antineoplaston A10 |
| CAS | 91531-30-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H14N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1015.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N[C@@H](CC1)C(NC1=O)=O)CC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vikt | 246.26 |
| Visa mer |