missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Antioxidant GS, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antioxidant GS |
| CAS | 123968-25-2 |
| Molekylformel | C37 H56 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[1-[3,5-Bis(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxyphenyl]ethyl]-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl 2-propenoate, 2,2'-Ethylidenebis(4,6-di-tert-amylphenol) Monoacrylate, 2-[1-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)ethyl]-4,6-di-tert-pentylphenyl Acrylate, 2-[1-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)ethyl]-4,6-tert-pentylphenyl Acrylate, HS 248P, KY 500, KY 500 (Japanese antioxidant), Sumilizer GS, Sumilizer GS(F), Sumiriser GS |
| InChI formel | InChI=1S/C37H56O3/c1-15-31(38)40-33-28(21-26(35(9,10)17-3)23-30(33)37(13,14)19-5)24(6)27-20-25(34(7,8)16-2)22-29(32(27)39)36(11,12)18-4/h15,20-24,39H,1,16-19H2,2-14H3 |
| LEDER | CCC(C)(C)c1cc(C(C)c2cc(cc(c2OC(=O)C=C)C(C)(C)CC)C(C)(C)CC)c(O)c(c1)C(C)(C)CC |
| IUPAC-namn | [2-[1-[2-hydroxy-3,5-bis(2-methylbutan-2-yl)phenyl]ethyl]-4,6-bis(2-methylbutan-2-yl)phenyl] prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 548.839 |
| Formel vikt | 548.423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?