missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melford Antismärta
Beskrivning
Reversibel cystein- och serinproteashämmare av katepsin A och B, papain och trypsin.
Reversibel cystein- och serinproteashämmare av katepsin A och B, papain och trypsin.
Arbetskoncentration: 1-100uM.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9087-70-1 |
| Molekylformel | C27H44N10O6-2 HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?