Läs mer
Antismärta dihydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465859
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465859 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15465859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63680.#0
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 37682-72-7 | C27H46Cl2N10O6 | 677.63 g/mol
Antipain hämmar trypsin, papain och catherpsin A och B (en reversibel hämmare av cystein- och serinproteaser). Det används för att utvärdera proteasernas roll i celltransformationer. Det används för att hjälpa till att identifiera nya proteaser.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användning
Antipain hämmar trypsin, papain och catherpsin A och B (en reversibel hämmare av cystein- och serinproteaser). Det används för att utvärdera proteasernas roll i celltransformationer. Det används för att hjälpa till att identifiera nya proteaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antipain dihydrochloride
CAS 37682-72-7
Färg Vitt till gult
Molekylformel C27H46Cl2N10O6
MDL-nummer MFCD00135957
Kvantitet 5 mg
Synonym antipain dihydrochloride
Löslighetsinformation 0.01M in water
InChI-nyckel GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC(C)[C@H](NC(CCCN=C(N)N)C=O)C(=O)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-[[5-(diaminometylidenamino)-1-[[1-[[5-(diaminometylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]karbamoylamino]-3-fenylpropansyra; dihydroklorid;
Molekylvikt (g/mol) 677.63
PubChem CID 24847649
Formel vikt 677.6
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.01M in water
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.