Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antipain |
| Namnnotering | Hydrochloride |
| CAS | 37691-11-5 |
| Molekylformel | C27H44N10O6 |
| MDL-nummer | MFCD00135959 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid |
| InChI-nyckel | SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-({[(lS)-4-[(diaminometyliden)amino]-1-{[(1S)-1-{[(2S)-5-[(diaminometyliden)amino]-1-oxopentan-2-yl]karbamoyl}-2-metylpropyl]karbamoyl}butyl]karbamoylsyrafenyl}amino)-3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Antipain Hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Antipain Hydrochloride