Läs mer
Antismärta, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483991 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483991 25 mg 25mg
11473991 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483991 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215284325
Kemiska identifierare
CAS 37691-11-5
Molekylformel C27H44N10O6
Molekylvikt (g/mol) 604.71
MDL-nummer MFCD00135959
InChI-nyckel SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N
Synonym antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 133126507
IUPAC-namn 2-[[(2R)-5-(diaminometylidenamino)-1-[[1-[[5-(diaminometylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]karbamoylamino]-3-fenylpropansyra
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antipain
Färg Gult
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 604.7
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antipain Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antipain Hydrochloride