Läs mer
Antipyrin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10386210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Produktkod. 10386210
Brand: Thermo Scientific Acros 104975000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-80-0
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00003146
InChI-nyckel VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC-namn 1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-on
LEDER CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antipyrine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 109°C to 113°C
Färg Vitt
Kokpunkt 319°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Iodimetry)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Formel vikt 188.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antipyrine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Antipyrine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.