missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Antipyrine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antipyrine-d3 |
| CAS | 65566-62-3 |
| Molekylformel | C11 2H3 H9 N2 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8 H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-phenyl-1-(trideuteriomethyl)pyrazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.24 |
| Formel vikt | 191.1138 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?