Läs mer
Antipyrine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antipyrine-d3 |
| CAS | 65566-62-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 2H3 H9 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-2-phenyl- (9CI), 2-Trideuteromethyl-3-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 1,2-Dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Phenazone-d3, Phenazone-D3 (N-methyl-D3), Antipyrine-d3, Antipyrine-d3 (N-methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-phenyl-1-(trideuteriomethyl)pyrazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.24 |
| Visa mer |