Läs mer
Antipyrin, TRC
Produktkod. 30137546
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137546 10 g
17982615 1 g
17951505 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA69750010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-80-0
Molekylformel C11 H12 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
Synonym Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- (9CI, ACI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one (ACI), Antipyrine (8CI), 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, MeSH ID: D000983, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine
IUPAC-namn 1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-ett
LEDER CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Formel vikt 188.095