Läs mer
Mettler Toledo™ Antistatic Kit, Universal
Produktkod. 10533744 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Laboratory Balance
Produktkod. För användning med (utrustning)
10533744 Laboratory Balance
1 options
Produktkod. 10533744 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 11107767
Completely remove electrostatic charge from your samples and tare containers and avoid distortion of your weighing results. Mettler Toledo™ Antistatic Kit, Universal enables fast dosing processes and substantially reduces the risk of contamination.
  • Large electrode for discharging all kinds of samples and tare containers with dimensions of 15x25cm
  • Improves weighing accuracy
  • Enables fast dosing
  • Reduces contamination risk
  • Can be freely placed next to your balance
  • Includes universal power supply
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Laboratory Balance
För användning med (applikation) Discharging electrostatic charge
Inkluderar Universal power supply, Large U-Electrode
Storlek Large