Learn More
Beschreibung
- Stor antistatisk polypropenvägtratt
- Skaftet passar lätt i mätkolvar för enklare överföring
- Ena sidan av tratten är tillplattad så att du kan ställa tratten plant på en våg
- Mikrotratt är utformad för att passa mikrobrunnsplattor
- Autoklaveringsbar
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) skaft | 18 mm |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | 500mL och 1L kolvar |
| Produkttyp | Stor antistatisk polypropenvägtratt |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?