Läs mer
Cole-Parmer™ Kanotformade vägskålar med hällpip, polystyren
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
140 ml
270 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Description
Häll upp vägt material utan att böja skålen. Kanotformade vågskålar av polystyren med hällpipar gör det enkelt att hälla och dispensera vätskor eller fasta ämnen.
- Kanotformade vågskålar är 20-30 % tjockare material för styrka, stabilitet, hanteringsvänlighet och säkerhet
- Platt botten och tål 200 °F
- Engångs, slät och enhetlig
- Provhållare för allmänna ändamål
- Finns i tre bekväma storlekar för alla provhanteringsapplikationer
- Antistatisk
- Biologiskt inert
Specifications
Specifications
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 270 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Båt |
| Typ | Vägningsfat |
| För användning med (applikation) | För dispensering av vätskor eller fasta ämnen; 20-30% tjockare material för styrka, stabilitet, hanteringsvänlighet och säkerhet |
| Storlek | Betydande |
| Längd (engelska) | 7,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 19.7 cm |
| Show More |