Läs mer
Antitumor agent-3, MedChemExpress
Produktkod. 16489477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489477 5 mg -
16427016 100 mg 100mg
16426938 10 mg -
16402997 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Antitumor agent-3 is a potent compound which comprises a new imidazopyridine having excellent antitumor activity as an active ingredient.
Antitumor agent-3 is a potent compound which comprises a new imidazopyridine having excellent antitumor activity as an active ingredient.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antitumor agent-3
CAS 420126-30-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H10F6N4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 59 mg/mL (137.74 mM)
LEDER FC(C1=CC=C(NC2=NC(C3=C(C(F)(F)F)N=C4C=CC=CN43)=CS2)C=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 428.35
Formel vikt 428.35
Procent renhet 99.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death