Läs mer
Cole-Parmer™ Antivibrationsplattform
Produktkod. 11735359 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Produktkod. 11735359 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8990.00 SEK
    8050.30 SEK / Paket med 1
    Save 939.70 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Minska vibrationsstörningar orsakade av närliggande utrustning. Cole-Parmer™ Antivibrationsplattformar är idealiska för utrymmen där bord inte får plats.
  • Vibrationsdämpande marmorskiva
  • Mått (L x B x H): 50,8 x 33 x 5,1 cm