missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Antrafeninhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antrafenine Hydrochloride |
| Molekylformel | C30H26F6N4O2 xHCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-[[7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinyl]amino]benzoic Acid [4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl Ester Hydrochloride, SL 73-033 Hydrochloride, Stakane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C30H26F6N4O2/c31-29(32,33)20-4-3-5-22(18-20)40-14-12-39(13-15-40)16-17-42-28(41)24-6-1-2-7-25(24)38-26-10-11-37-27-19-21(30(34,35)36)8-9-23(26)27/h1-11,18-19H,12-17H2,(H,37,38) |
| LEDER | O=C(OCCN1CCN(C2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2)CC1)C(C=CC=C3)=C3NC4=CC=NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C54 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[3-(trifluormetyl)fenyl]piperazin-1-yl]etyl 2-[[7-(trifluormetyl)kinolin-4-yl]amino]bensoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.54 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?