Läs mer
ANTU, TRC
Product Code. 30335511
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30335511 1 g
1 options
Product Code. 30335511 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6372231G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Antu
CAS 86-88-4
Molekylformel C11 H10 N2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Thiourea, 1-naphthalenyl- (9CI), Urea, 1-(1-naphthyl)-2-thio- (7CI,8CI), N-1-Naphthalenylthiourea, 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea, 1-(1-Naphthyl)thiourea, 1-Naphthylthiourea, ANTU, Alrato, Anturat, Bantu, Chemical 109, Dirax, Kripid, Krysid, N-1-Naphthylthiourea, NSC 3287, Naphthalen-1-ylthiourea, Naphtox, Rattrack, Smeesana, U 5227, α-Naphthylthiocarbamide, α-Naphthylthiourea
InChI formel InChI=1S/C11H10N2S/c12-11(14)13-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H3,12,13,14)
LEDER NC(=S)Nc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn nafthalen-1-ylthiourea
Molekylvikt (g/mol) 202.28
Formel vikt 202.0565