Learn More
Abnova™ ANXA10 Recombinant Protein
4515.00 SEK - 6845.00 SEK
Especificaciones
Accession Number AAH07320
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 11199
Molecular Weight (g/mol) 61.38
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16106362
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011199-P01.10UG
10 ug
4515.00 SEK
10µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
16116362
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011199-P01.25UG
25 ug
6845.00 SEK
25µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH07320
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
61.38
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
ANX14
ANXA10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11199
ANXA10 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANXA10
Human
Recombinant
Solution
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications