Läs mer
Abnova™ ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Produktkod. 16120884
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16120884 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16120884 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer L017T6.100ug
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje HEK293
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Beskrivning ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genaccessionsnr. BC000871
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 36kDa
Plasmid pCMV-ANXA3 full length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ANXA3 antibody (Mfr. No. H00000306-M12) by Western Blot.
Kvantitet 100 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UG ANXA3 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol