missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Anymol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-epi-alpha-Bisabolol |
| CAS | 76738-75-5 |
| Molekylformel | C15 H26 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αS,1R)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αS,1R)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [S-(R*,S*)]-, (αS,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (+)-Anymol, (+)-epi-α-Bisabolol, (2S)-6-Methyl-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O)[C@@H]1CCC(=CC1)C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-6-methyl-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.37 |
| Formel vikt | 222.1984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?